P3688
Phosphate buffered saline
powder, pH 7.4, contains BSA
Szinonimák:
PBS
About This Item
Javasolt termékek
product name
Phosphate buffered saline, pH 7.4, contains BSA, powder
form
powder
Minőségi szint
tartalmaz
BSA
pH
7.4
oldhatóság
water: soluble
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Kiszerelés
Feloldás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Protocols
Használja ezt a protokollt a teljes immunhisztokémiai (IHC) eljáráshoz a paraffinba ágyazott szöveti metszetek specifikus antigének festésén és vizualizálásán keresztül.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
Related Content
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.