Fontos dokumentumok
C5416
Supelco
Spectrophotometer cuvettes, polystyrene
Semi-micro without stopper
Szinonimák:
cuvette, spectrophotometer cuvette, spectrophotometry uv
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
polystyrene
Minőségi szint
parameter
340-800 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
kamratérfogat
≥1 mL
úthossz
10 mm
észlelési módszer
photometric
Általános leírás
See transmission curve labelled D
Packaged in matched sets of 100 in styrofoam boxes to assure cuvettes are dust- and scratch-free.
Note: These cuvettes are incompatible with some organic solvents.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Standard eljárás az oldat teljes fehérjekoncentrációjának mennyiségi meghatározására a BCA-módszerrel.