Merck
97318
Sigma-Aldrich
D-Mannoheptulose
≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
D-Manno-2-heptulose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H14O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.18
Beilstein:
1726433
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
crystals
szín
white
mp
151  °C ((304 °F ))
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O7/c8-1-3-4(10)5(11)6(12)7(13,2-9)14-3/h3-6,8-13H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAIWUXASLYEWLM-BWSJPXOBSA-N
Alkalmazás
D-Mannoheptulose, a heptose, may be used as a hexokinase inhibitor (like glucosamine) in studies involving glucose response, glucose metabolism, glucose signaling and glucose sensing mechanisms. Analogs of D-mannoheptulose may be developed for use in noninvasive imaging of pancreatic beta cells.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marcin Glowacz et al.
Journal of the science of food and agriculture, 97(15), 5186-5193 (2017-04-28)
Low temperatures are often used to reduce metabolic processes and extend the storage life of fruit; however, in the case of avocado, a temperature below 3 °C will often result in the development of physiological disorders associated with chilling injury. The