Merck
55385
Supelco
3-Phosphoshikimic acid lithium salt
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
Lithium 3-phosphoshikimate, Lithium shikimate-3-phosphate, S-3-P, S3P, Shikimic acid-3-phosphate lithium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H11O8P · xLi+
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.13 (free acid basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(C1=C[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)=O
InChI
1S/C7H11O8P/c8-4-1-3(7(10)11)2-5(6(4)9)15-16(12,13)14/h2,4-6,8-9H,1H2,(H,10,11)(H2,12,13,14)/t4-,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYOJSKGCWNAKGW-PBXRRBTRSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Substrate of the pivotal EPSP synthase in the shikimate - chorismic acid pathway of most plants and many microorganisms.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
From glucose to aromatics: recent developments in natural products of the shikimic acid pathway.
Ganem, B.
Tetrahedron, 32, 3353-3383 (1978)
Vanisree Mulabagal et al.
Analytical chemistry, 82(9), 3616-3621 (2010-04-17)
Shikimate kinase (SK) and other enzymes in the shikimate pathway are potential targets in the discovery of antimicrobial agents. In the current study, an ultrafiltration-liquid chromatography/mass spectrometry (UF-LC/MS) ligand based binding assay and an LC/MS based functional assay for Mycobacterium