Fontos dokumentumok
93750
(+)-Tubocurarine chloride pentahydrate
≥97.0% (TLC)
Szinonimák:
(+)-Tubocurarine chloride hydrochloride pentahydrate, D-Tubocurarine dichloride pentahydrate, Tubarine pentahydrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (TLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +195±5°, c = 0.5% in H2O
szennyeződések
~12% water
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].COc1cc2CCN(C)[C@H]3Cc4ccc(Oc5c(O)c(OC)cc6CC[N+](C)(C)[C@H](Cc7ccc(O)c(Oc1cc23)c7)c56)cc4
InChI
1S/C37H40N2O6.2ClH.5H2O/c1-38-14-12-24-19-32(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-37-35-25(20-34(43-5)36(37)41)13-15-39(2,3)29(35)17-23-8-11-30(40)31(18-23)45-33;;;;;;;/h6-11,18-21,28-29H,12-17H2,1-5H3,(H-,40,41);2*1H;5*1H2/t28-,29+;;;;;;;/m0......./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMIZITXEJNQAQK-GGDSLZADSA-N
Géninformáció
human ... CHRNA1(1134) , CHRNB1(1140) , CHRND(1144) , CHRNE(1145) , CHRNG(1146)
Alkalmazás
- as an acetylcholine receptor antagonist in synapse blocking experiment to study its effect on neuromuscular junction formation (NMJ) formation in a co-culture system of human skeletal muscles and human stem cell-derived motoneurons
- to induce paralysis in zebrafish larvae to study whole-brain imaging of seizures by two-photon light-sheet microscopy
- to block NMJ to study its role in myotube contraction
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?