904H-0
HMB-45 + MART-1 (Melan A) + Tyrosinase (HMB-45 + A103 + T311) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HMB-45+A103+T311, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
bottle of 1.0 mL predilute (904H-07)
bottle of 7.0 mL predilute (904H-08)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque™
izotípus
IgG1κ
IgG1
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Minőség
IVD | IVD | IVD | RUO |
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.