399M-1
CA19-9 (121SLE) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
diluted ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
121SLE, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (399M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (399M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (399M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (399M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (399M-18)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque™
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
izotípus
IgM
szabályozó
colon, colon carcinoma
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
cytoplasmic
Általános leírás
Minőség
IVD | IVD | IVD | RUO |
Kapcsolódás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)