198M-1
CD123 (6H6) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6H6, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (198M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (198M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (198M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (198M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (198M-18)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque™
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
izotípus
IgG1κ
szabályozó
blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
cytoplasmic
Related Categories
Általános leírás
CD123 IHC expression has been studied in 157 acute myeloid leukemia (AML) bone marrow biopsies and/or marrow particle preparations, and correlated with the morphologic, immunophenotypic, and cytogenetic features and with the presence of FLT3-ITD and NPM1 mutations. CD123 IHC expression has been seen in 40% of AML, across a wide spectrum of 2008 World Health Organization subtypes and was most frequent within the intermediate risk group. Compared with CD123 IHC negative AML, CD123 IHC positive AML demonstrated higher marrow blast percentages (median 69%), monocytic differentiation (33/63 cases), and CD34 negativity (29/63 cases). 83% (25/30) FLT3-ITD-mutated AML were CD123+ and 62% (18/29) NPM1-mutated cases were CD123 IHC+ (P=0.0052). CD123 IHC+AML presents with characteristic pathologic features, some of which may be related to underlying FLT3-ITD and/or NPM1 mutations.
Minőség
IVD | IVD | IVD | RUO |
Kapcsolódás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)