251R-1
Factor XIIIa (EP3372) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
EP3372, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (251R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (251R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (251R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (251R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (251R-18)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque™
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
izotípus
IgG
szabályozó
dermatofibroma
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
cytoplasmic
Géninformáció
human ... F13A1(2162)
Általános leírás
Factor XIIIa is a blood proenzyme that has been identified in platelets, megakaryocyte, and fibroblast-like mesenchymal or histiocytic cells present in the placenta, uterus, and prostate; it is also present in monocytes and macrophages and dermal dendritic cells. Anti- Factor XIIIa has been found to be useful in differentiating between dermatofibroma (90% (+)), dermatofibrosarcoma protuberans (25%(+)) and desmoplastic malignant melanoma (0%(+)). Factor XIIIa positivity is also seen in capillary hemagioblastoma (100%(+)), hemangioendothelioma (100%(+)), hemangiopericytoma (100%(+)), xanthogranuloma (100%(+)), xanthoma (100(+)), hepatocellular carcinoma (93%(+)), glomus tumor (80%(+)), and meningioma (80 % (+)).
Minőség
IVD | IVD | IVD | RUO |
Kapcsolódás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.