Fontos dokumentumok
18854
Kaempferol 7-O-β -D-glucopyranoside
≥90.0% (HPLC)
Szinonimák:
7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3,5-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Kaempferol 7-O-glucoside, Populnin
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(O)=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(25)17(27)19(29)21(32-13)30-10-5-11(24)14-12(6-10)31-20(18(28)16(14)26)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17,19,21-25,27-29H,7H2/t13-,15-,17+,19-,21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPWHZCPMOQGCDQ-HMGRVEAOSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3