Fontos dokumentumok
74680
Octaethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (GC)
Szinonimák:
C12E8, Dodecyl octaethylene glycol ether, Dodecyloctaglycol, Polyoxyethylene (8) lauryl ether
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
solid
molekulatömeg
538.75 g/mol
CMC
0.11
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-30-15-17-32-19-21-34-23-25-36-27-28-37-26-24-35-22-20-33-18-16-31-14-12-29/h29H,2-28H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYELLDKEOUKVIQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?