60246
Potassium formate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Szinonimák:
Formic acid potassium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
form
solid
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
165-168 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.08
InChI
1S/CH2O2.K/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1