Fontos dokumentumok
Y0001061
Cyanidin chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3,3′,4,5,7-Pentahydroxyflavylium chloride, Cyanidol chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
anthocyanins, cyanidin chloride
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6.ClH/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COAWNPJQKJEHPG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)