51290
Hemoglobin from bovine blood
lyophilized, 2×cryst., ≥90% (SDS-PAGE), powder
Szinonimák:
Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine blood
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
powder
minőség
2×cryst.
lyophilized
molekulatömeg
Mr ~64500
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
salt, none detected
~0.3% Fe
veszteség
≤8% loss on drying
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
cow ... HBA1(281221) , HBB(280813) , HBE2(513240) , HBE4(513108) , HBG(511735) , alpha globin(512439)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?