385M-1
SALL4 (6E3) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6E3, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (385M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (385M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (385M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (385M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (385M-18)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque™
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
izotípus
IgG1
szabályozó
dysgerminoma, seminoma
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
nuclear
Géninformáció
human ... SALL4(57167)
Related Categories
Általános leírás
Minőség
IVD | IVD | IVD | RUO |