44886
Dextran from Leuconostoc spp.
Mr ~70000
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
molekulatömeg
Mr ~70000
veszteség
≤7% loss on drying
Abszorpció
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)