00892
Dextran
analytical standard, for GPC, 80,000
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
Forma
powder or crystals
molekulatömeg
Mn ~55,500
Mp ~66,700
Mw ~80,900
analit kémiai osztály(ok)
oligosaccharides
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.46
alkalmazás(ok)
food and beverages
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
A dextrannak ≥1 000 Dalton molekulatömegű poliszacharidok, amelyek lineáris gerincét α-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek alkotják.