Merck
4445494
Sigma-Aldrich
P450 Human Induction Starter Kit
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.24
technika/technikák
LC/MS: suitable
Minőségi szint
Általános leírás
The P450 Human Induction Starter Kit provides a complete package for the analysis of four human CYP450 isoforms (1A2, 2B6, 3A4, and 3A5) using MRM analysis. The kit contains a detailed protocol, instrument data acquisition methods, processing methods, LC column, stable isotope-labeled synthetic peptide standards, trypsin, and all buffers and reagents for 100 assays.
Analízis megjegyzés
To view the Protocol for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Quick Reference Card link.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 2 Inhalation