ZRB2000
Anti-ARF6 Antibody, clone 1C10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
ADP-ribosylation factor 6;EC:3.6.5.2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1C10, recombinant monoclonal
leírás
1C10 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 20.08 kDa
observed mol wt ~18 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ARF6(382)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in C6 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ARF6 in C6 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected ARF6 in A431, HepG2, and MCF-7 cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ARF6 in C6 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ARF6 in human stomach tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound ARF6 peptide with a KD of 5.8 x 10-8 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)