Fontos dokumentumok
4427700
Sigma-Aldrich
mTRAQ® Reagent Δ8 50 Unit Pack
Szinonimák:
Δ8 mTRAQ Reagent Pack, 50 Unit mTRAQ Reagent
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.24
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Contains mTRAQ® Reagents Δ8 for 50 mTRAQ assays. One unit of reagent can label up to 100 μg of protein. Pack has 1 tube each of Δ8 containing 50 units of reagent. Optional Multiplex Buffer kit (Cat. No. 4381664) to be ordered separately.
Analízis megjegyzés
To view the Protocol for use of mTRAQ Reagents, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for use of mTRAQ Reagents, please visit this Quick Reference Card link.
Jogi információk
MTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)