Fontos dokumentumok
4440015
Sigma-Aldrich
mTRAQ® Reagent Δ0 50 Unit Pack
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.24
kiszállítva
dry ice
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Contains mTRAQ® Reagents Δ0 for 50 mTRAQ assays. One unit of reagent can label up to 100 μg of protein. Pack has 1 tube each of Δ0 containing 50 units of reagent. Optional Multiplex Buffer kit (Cat. No. 4381664) to be ordered separately.
Analízis megjegyzés
To view the Protocol for use of mTRAQ Reagents, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for use of mTRAQ Reagents, please visit this Quick Reference Card link.
Jogi információk
MTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2