05-535
Anti-IKKβ Antibody, clone 10AG2
clone 10AG2, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
I-kappa-B kinase 2, I-kappa-B-kinase beta, Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase beta, inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase beta, inhibitor of nuclear factor kappa B kinase beta subunit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10AG2, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Ikbkb(16150)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected IKK/IKK2 in human HeLa cell lysate. A previous lot was tested in human Jurkat RIPA cell lysate, A431, extract, mouse 3T3/A31 and rat PC-12 RIPA cell lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2