Merck
68616
Sigma-Aldrich
Atto 594 Protein Labeling Kit
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
fluoreszcencia
λex 594 nm; λem 625 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This kit contains sufficient amounts of reactive dye, buffers and protein purification sets for performing five labeling reactions (1 mg protein each) and for the subsequent purification of the labeled protein.
Jogi információk
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Protein labeling kits with Atto and Tracy dyes provide easy fluorescent labeling of purified proteins, enzymes, and antibodies.