Fontos dokumentumok
31410
Dextrin from maize starch
Szinonimák:
Maltodextrin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
maize
Minőségi szint
leírás
dextrose equivalent 8.0 - 15.0
Forma
powder
szennyeződések
≤0.5% sulfated ash
szín
white
mp
240 °C ((464 °F ))
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
A dextrannak ≥1 000 Dalton molekulatömegű poliszacharidok, amelyek lineáris gerincét α-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek alkotják.