biológiai forrás
corn
Minőségi szint
leírás
dextrose equivalent 15.0 - 20.0
Forma
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)