Fontos dokumentumok
PHL89693
Glycitin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
4′,7-Dihydroxy 6-methoxyisoflavone 7-O-glucoside, 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-, Glycitein 7-O-β-glucoside
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
O=C1C2=CC(OC)=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2OC=C1C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-15-6-12-14(30-9-13(18(12)25)10-2-4-11(24)5-3-10)7-16(15)31-22-21(28)20(27)19(26)17(8-23)32-22/h2-7,9,17,19-24,26-28H,8H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZBAVEKZGSOMOJ-MIUGBVLSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Anti-Inflammatory and Anti-Obesity Effects: A study demonstrated that heat shock treatment of soybeans increases the anti-inflammatory and anti-obesity activities by enriching polyphenol content and aglycon form isoflavones, including glycitin, presenting a promising method for enhancing functional food properties (Khatun et al., 2023).
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?