B2170
Bromoperoxidase from Corallina officinalis
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein (Lowry)
Szinonimák:
BCB, Bromide Peroxidase
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥100 units/mg protein (Lowry)
összetétel
Protein, ~10%
oldhatóság
water, ethanol: soluble, violet
idegen aktivitás
Chloroperoxidase <1%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3