Fontos dokumentumok
803057
Manganese Peroxidase from white-rot fungus (Phanerochaete chrysosporium)
recombinant, expressed in corn, lyophilized powder, ≥200 units/g solid
Szinonimák:
Manganese peroxidase from white-rot fungus (Phanerochaete chrysosporium), Manganese-dependent lignin peroxidase, MnP, Peroxidase, manganese
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in corn
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥200 units/g solid
molekulatömeg
~53 kDa (single isozyme)
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C (−15°C to −25°C)
Általános leírás
Manganese peroxidase has a molecular weight of 40-50 kDa and is a glycosylated heme protein.
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)