Fontos dokumentumok
36098
Anti-Rabbit IgG F(ab′)2 fragment - Atto 488, whole molecule antibody produced in goat
1 mg/mL protein
Szinonimák:
Atto 488-[F(ab′)2 fragment goat-Anti-rabbit IgG], whole molecule
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
Atto 488 conjugate
Minőségi szint
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
50% glycerol as stabilizer
faj reaktivitás
rabbit
koncentráció
1 mg/mL protein
fluoreszcencia
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.