Fontos dokumentumok
77671
Anti-Rabbit IgG - Atto 594 antibody produced in goat
Szinonimák:
Atto 594 - [goat-Anti-rabbit IgG]
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
Atto 594 conjugate
Minőségi szint
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
tartalmaz
50% glycerol as stabilizer
faj reaktivitás
rabbit
koncentráció
~1 mg/mL protein
fluoreszcencia
λex 607 nm; λem 626 nm in PBS
alkalmasság
corresponds for gel electrophoresis
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.