Fontos dokumentumok
17927
9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid
for HPLC derivatization, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
(9,10-Dihydro-9-oxo-10-acridinyl)acetic acid, 10-(Carboxymethyl)-9(10H)acridone
About This Item
Javasolt termékek
grade
for HPLC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
form
solid
mp
~289 °C (dec.)
SMILES string
OC(=O)CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C15H11NO3/c17-14(18)9-16-12-7-3-1-5-10(12)15(19)11-6-2-4-8-13(11)16/h1-8H,9H2,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UOMKBIIXHQIERR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3