Fontos dokumentumok
M51490
7-Methylindole
97%
Szinonimák:
NSC 618
Teszt
97%
bp
266 °C (lit.)
mp
80-84 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H9N/c1-7-3-2-4-8-5-6-10-9(7)8/h2-6,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGWPHCDTOLQQEP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Pharmaceutically active pyrrolidine analogues via Markovnikov addition
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Plant growth inhibitors
- Antifungal agents
- Sodium-Dependent Glucose Co-transporter 2 (SGLT2) Inhibitors for the Management of Hyperglycemia in Diabetes
- Inhibitors of HIV-1 attachment
Reactant for:
- Friedel-Crafts alkylation reactions
- Reductive formylation reactions
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)