Merck
1.01885
SAFC
Cellvento® CHO-200
Chemically defined cell culture medium
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
UNSPSC kód:
41106213
Minőségi szint
leírás
shipped with cooling packs
termékcsalád
Cellvento®
Forma
dry powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Cellvento® CHO-200 chemically defined cell culture medium has been specially developed for the growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells and the expression of monoclonal antibodies and recombinant proteins in suspension culture. The formulation is of non-animal origin, chemically defined and contains no hydrolysates or components of unknown composition. Cellvento® CHO-200 medium has been formulated without L-glutamine, hypoxanthine, and thymidine to keep flexibility in applications. It is available in dry powder form or as ready-to-use medium to fit to different experimental set-ups.
Tulajdonságok és előnyök
Cellvento® CHO-200 medium and its feeds have been designed for use in the CHO-S GS expression system in cell suspension culture, but may be suitable for other CHO-S cell lines.
  • Cellvento® CHO-200 medium should be used for cell adaptation and cell bank generation.
  • Cellvento® CHO-200 medium is suitable for use in seed train expansion.
  • Cellvento® products allow for flexibility in feed and feed supplement optimization of fed-batch processes.
This product is intended for research or further manufacturing but not for human or therapeutic use.
Mennyiség
Formulated to contain 115.8 grams of powder per liter of medium.
Jogi információk
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.