Fontos dokumentumok
12736C
Porcine Serum
USA origin, heat inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
HI Porcine Sera, HI Porcine Serum, HI pig sera, HI pig serum, pig sera, pig serum, porcine sera
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
összetétel
hemoglobin, ≤50 mg/dL
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤50 EU/mL endotoxin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Porcine Serum is commonly used as a media supplement in virus and mycoplasma production applications, as well as certain specialized applications.
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.