Fontos dokumentumok
860488P
Avanti
Safingol
Avanti Research™ - A Croda Brand 860488P, powder
Szinonimák:
L-threo-dihydrosphingosine (d18:0) z
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860488P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860488P
lipidtípus
sphingolipids
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@](O)([H])[C@@]([H])(N)CO
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTKJDMGTUTTYMP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)