Merck
027-05
Sigma-Aldrich
Neuron Coating Solution (5 ML)
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
form
liquid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Thaw Neuron Coating Solution at room temperature. Pipette a sufficient amount of the Neuron Coating Solution to culture ware to cover the entire culture surface. Incubate the culture ware at 37oC for at least one hour or overnight.
Aspirate the Neuron Coating Solution from the culture ware. Rinse the culture surface twice with sterile PBS prior to use to remove unbound Neuron Coating Solution.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1