Fontos dokumentumok
746452
Magnesium sulfate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.5%
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 5210
gőzsűrűség
<0.01 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Teszt
≥99.5%
form
powder
minőség
free-flowing
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
SMILES string
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Increased efficiency – Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.