Fontos dokumentumok
242241
Activated charcoal
DARCO®, 12-20 mesh, granular
Szinonimák:
Charcoal activated
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
form
granular
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
gyártó/kereskedő neve
DARCO®
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
szennyeződések
≤0.40% dust
≤12% moisture content
részecskeméret
12-20 mesh
mp
3550 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3