Fontos dokumentumok
37771
Activated Charcoal Norit®
Norit® GAC 1240W, from coal, for potable water processing, steam activated, granular
Szinonimák:
Charcoal activated Norit®
About This Item
Javasolt termékek
grade
for potable water processing
Minőségi szint
Forma
granular
minőség
steam activated
gyártó/kereskedő neve
Norit® GAC 1240W
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
ion chromatography: suitable
Átmérő
~1 mm
izzítási maradék
≤12%
veszteség
≤5.0% loss on drying
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?