Fontos dokumentumok
909009
Ammonium thiocyanate
free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥97.5%
Szinonimák:
Ammonium rhodanide
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥97.5%
form
powder
pH
4.5-6 (25 °C, 5% in water)
mp
152-154 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤3 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES string
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Increased efficiency –Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety– Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy –Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality –Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.