Fontos dokumentumok
178810-M
Tetrahydrofuran
≥99.0%, reagent grade, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Szinonimák:
THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
143 mmHg ( 20 °C)
Javasolt termékek
Terméknév
Tetrahydrofuran, reagent grade, ≥99.0%, contains 250 ppm BHT as inhibitor
grade
reagent grade
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
610 °F
tartalmaz
250 ppm BHT as inhibitor
robbanási határérték
1.8-11.8 %
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
sűrűség
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Tetrahydrofuran Miscibility/Immiscibility Table
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?