Fontos dokumentumok
360597
2,2,4-Trimethylpentane
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Isooctane
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
gőznyomás
41 mmHg ( 21 °C)
Teszt
≥99.0%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
745 °F
robbanási határérték
6 %
szennyeződések
≤0.0003 meq/g Water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Synthesis of polyethyleneimine /silica hybrid nanoparticles.
- Amino acid quantification process.
- To dissolve di(2-ethylhexyl) phosphoric acid(DEHPA) to form a solution that is used in the extraction and back extraction of methylene blue.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup