Merck
32291-M
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylpentane
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
Isooctane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.23
Beilstein:
1696876
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.5% (GC)
bp:
98-99 °C (lit.)
gőznyomás:
41 mmHg ( 21 °C)
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
41 mmHg ( 21 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
745 °F
robbanási határérték
6 %
szennyeződések
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% water (Karl Fischer)
törésmutató
n20/D 1.391 (lit.)
n20/D 1.3915-1.3925
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
sűrűség
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,2,4-Trimethylpentane (TMP, isooctane) is a saturated, branched hydrocarbon. It has been reported to be nephrotoxic to male rats. Density and viscosity of TMP at various temperatures (198K - 348K) and pressures (100MPa) has been evaluated. It has been identified as nephrotoxicity inducing component in unleaded gasoline.
Alkalmazás
2,2,4-Trimethylpentane (TMP, isooctane) may be used to evaluate various physical properties (densities, viscosities, refractive indexes and surface tensions) of the binary mixtures of TMP and cyclohexane.
Egyéb megjegyzések
Pertains only in Germany: unversteuert
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
B G Short et al.
Toxicologic pathology, 14(2), 194-203 (1986-01-01)
Unleaded gasoline causes acute and chronic nephrotoxicity and renal tumors in male rats, but not female rats or mice of either sex. An active nephrotoxic component of unleaded gasoline has been identified as 2,2,4-trimethylpentane (TMP). The first objective of this
E A Lock et al.
Toxicology and applied pharmacology, 91(2), 182-192 (1987-11-01)
Trimethylpentane (TMP) produces nephrotoxicity in male but not in female rats. The toxicity is characterized by an increase in protein droplets in proximal convoluted tubular cells and an increase in the renal concentration of the male-rat-specific protein alpha 2u-globulin. Subcellular