Fontos dokumentumok
C7606
Activated Charcoal
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Activated charcoal, Charcoal activated
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
form
powder, crystals or granules
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
szennyeződések
cyanogens, passes test
≤3.5% acid solubles
mp
3550 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.2%
sulfide (S2-): passes test
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3