Fontos dokumentumok
13433
Sodium bicarbonate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E500, 99.0-100.5%, powder
Szinonimák:
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
99.0-100.5%
form
powder
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E500
szennyeződések
ammonia (NH3), in accordance
organic volatile impurities, complies
residual solvents, complies
water-insoluble matter, complies
≤0.002% ammonium (NH4), complies
veszteség
≤0.2% loss on drying (silica gel)
pH
≤8.6 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
sűrűség
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
carbonate (CO32-): in accordance
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1