Fontos dokumentumok
Z801542
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 17,500 μL
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
optical glass
leírás
2 polished windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 6030-OG
parameter
360-2,500 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
45 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
kamratérfogat
17,500 μL
úthossz
50 mm
észlelési módszer
photometric
Általános leírás
without lid
Kiszerelés
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)