Fontos dokumentumok
Z600008
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Szinonimák:
Hellma Macro Absorption Cuvettes
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
optical glass
leírás
2 polished windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 6030-OG
parameter
360-2,500 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
kamratérfogat
3,500 μL
úthossz
10 mm
észlelési módszer
photometric
Általános leírás
without lid
Kiszerelés
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH