Fontos dokumentumok
Z805114
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL
About This Item
UNSPSC kód:
41121813
NACRES:
SB.32
material
Suprasil® 300 quartz
leírás
2 polished windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 100-QX
parameter
200-3500 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
kamratérfogat
700 μL
úthossz
2 mm
észlelési módszer
photometric
Általános leírás
with glass lid
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)