Fontos dokumentumok
Z600148
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 17,500 μL
About This Item
UNSPSC kód:
41121813
NACRES:
SB.32
material
Suprasil® quartz
leírás
2 polished windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 100-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
45 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
kamratérfogat
17,500 μL
úthossz
50 mm
észlelési módszer
photometric
Általános leírás
with PTFE lid
Kiszerelés
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.