Fontos dokumentumok
Z552674
Sigma-Aldrich
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 10/18, GL 14 thread
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Csatlakozó
male joint: ST/NS10/18
szerelvény
GL 14 thread
Related Categories
Általános leírás
Adapter with 10/18 joint is suited for use with 1/8 in. diameter thermocouple probes.
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)